missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, TRC

Produktkod. 30379565
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379565 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30379565 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91793550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-methylthiopyrimidine-
CAS 147118-27-2
Molekylformel C17 H19 F N2 O2 S
Kvantitet 50 mg
Synonym 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylthio)-, ethyl ester, Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C17H19FN2O2S/c1-5-22-16(21)13-14(10(2)3)19-17(23-4)20-15(13)11-6-8-12(18)9-7-11/h6-10H,5H2,1-4H3
LEDER CCOC(=O)c1c(nc(SC)nc1c2ccc(F)cc2)C(C)C
IUPAC-namn ethyl 4-(4-fluorophenyl)-2-methylsulfanyl-6-propan-2-ylpyrimidine-5-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 334.41
Formel vikt 334.1151
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.