Läs mer
Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidine-5-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 147118-30-7 |
| Molekylformel | C18 H22 F N3 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-, ethyl ester, Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22FN3O4S/c1-6-26-17(23)14-15(11(2)3)20-18(22(4)27(5,24)25)21-16(14)12-7-9-13(19)10-8-12/h7-11H,6H2,1-5H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C)C(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl 4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidine-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.45 |
| Formel vikt | 395.1315 |