Läs mer
Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylsulfonamido)pyrimidine-5-carboxylate, TRC
Produktkod. 30385899
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30385899 100 mg
1 options
Produktkod. 30385899 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE917915100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylsulfonamido)pyrimidine-5-carboxylate
CAS 1035595-71-1
Molekylformel C17 H20 F N3 O4 S
Kvantitet 100 mg
Synonym 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[(methylsulfonyl)amino]-, ethyl ester, Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylsulfonamido)pyrimidine -5-carboxylate, Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methanesulfonamido)pyrimidine-5-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C17H20FN3O4S/c1-5-25-16(22)13-14(10(2)3)19-17(21-26(4,23)24)20-15(13)11-6-8-12(18)9-7-11/h6-10H,5H2,1-4H3,(H,19,20,21)
LEDER CCOC(=O)c1c(nc(NS(=O)(=O)C)nc1c2ccc(F)cc2)C(C)C
IUPAC-namn ethyl 4-(4-fluorophenyl)-2-(methanesulfonamido)-6-propan-2-ylpyrimidine-5-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 381.42
Formel vikt 381.1159