Läs mer
Ethyl 4,5-Bis(2-methoxyethoxy)-2-nitrobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4,5-Bis(2-methoxyethoxy)-2-nitrobenzoate |
| CAS | 179688-26-7 |
| Molekylformel | C15H21NO8 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4,5-Bis(2-methoxyethoxy)-2-nitro-benzoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO8/c1-4-22-15(17)11-9-13(23-7-5-20-2)14(24-8-6-21-3)10-12(11)16(18)19/h9-10H,4-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1cc(OCCOC)c(OCCOC)cc1[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.33 |
| Formel vikt | 343.1267 |