Läs mer
Etyl 4,6-diklor-5-nitronikotinat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10617970
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10617970 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10617970 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00298DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4, 6-dichloro-5-nitronicotinate
CAS 154012-15-4
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C8H6Cl2N2O4
MDL-nummer MFCD09842620
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 4,6-dichloro-5-nitronicotinate, 4,6-dichloro-5-nitronicotinic acid ethyl ester, ethyl4,6-dichloro-5-nitronicotinate, ethyl4,6-dichloro-5-nitro-3-pyridinecarboxlate, 4,6-dichloro-5-nitro-nicotinic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-ethoxycarbonyl-3-nitropyridine, ethyl 4,6-dichloro-5-nitro-3-pyridinecarboxylate
InChI-nyckel VMNMZVKEDHEOEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C(Cl)C(=C1Cl)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn etyl-4,6-diklor-5-nitropyridin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 265.05
PubChem CID 21781755
Formel vikt 265.05