Läs mer
Etyl 4,6-diklornikotinat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15479588
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479588 5 g 5g
15489588 250 mg 250mg
15469588 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15479588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63092.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Etyl 4,6-diklornikotinat, används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som en fin kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl 4,6-diklornikotinat, används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som en fin kemisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i
metanol.
Anmärkningar
Värmekänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40296-46-6
Molekylformel C8H7Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 220.049
MDL-nummer MFCD00234408
InChI-nyckel AAUBVINEXCCXOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,6-dichloronicotinate, 4,6-dichloronicotinic acid ethyl ester, 4,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, 2,4-dichloro-5-carbethoxypyridine, 4,6-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 4,6-dichloro-nicotinic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-ethoxycarbonyl pyridine, ethyl 2,4-dichloropyridine-5-carboxylate, pubchem17888
PubChem CID 600045
IUPAC-namn etyl-4,6-diklorpyridin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C(C=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4,6-dichloronicotinate
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 220.05
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.