missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 4,6-Dichloropyridazine-3-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4,6-Dichloropyridazine-3-carboxylate |
| CAS | 679406-03-2 |
| Molekylformel | C7 H6 Cl2 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4,6-Dichloropyridazine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, 4,6-Dichloro-3-pyridazinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2N2O2/c1-2-13-7(12)6-4(8)3-5(9)10-11-6/h3H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1nnc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.041 |
| Formel vikt | 219.981 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?