Läs mer
Etyl 4,6-diklorokinolin-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7039798
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494896 250 mg 250mg
15445478 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59231.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 21168-41-2 | Molekylformel: C12H9Cl2NO2 | Molekylvikt: 270,11 g/mol
Det används som ett farmaceutiskt mellanmaterial.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det används som ett farmaceutiskt mellanmaterial.
Anteckningar
Förvara i rumstemperatur. Undvik oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21168-41-2
Molekylformel C12H9Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 270.11
MDL-nummer MFCD00173348
InChI-nyckel BSSNTDZRVNQGDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,6-dichloro-3-quinolinecarboxylate, 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, ethyl-4, 6-dichloroquinoline-3-carboxylate, 4,6-dichloro-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 1479087
IUPAC-namn etyl-4,6-diklorokinolin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 270.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.