Läs mer
Ethyl 4,6-dihydroxy-5-nitronicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15437067
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437067 250 mg 250mg
15427067 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34136.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6317-97-1
Molekylformel C8H8N2O6
Molekylvikt (g/mol) 228.16
MDL-nummer MFCD01765414
InChI-nyckel JBTWWCUXSHUDEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,6-dihydroxy-5-nitronicotinate, 4,6-dihydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,6-dihydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylate, 4,6-dihydroxy-5-nitronicotinic acid ethyl ester, ethyl 6-hydroxy-5-nitro-4-oxo-1h-pyridine-3-carboxylate, ethyldihydroxynitronicotinate, ethyl4,6-dihydroxy-5-nitronicotinate, ethyl 4-hydroxy-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate, 4-hydroxy-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-4-hydroxy-5-nitro-6-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 54694073
LEDER CCOC(=O)C1=CNC(O)=C(C1=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4,6-dihydroxy-5-nitronicotinate
Smältpunkt 243°C to 246°C
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn ethyl 4-hydroxy-5-nitro-6-oxo-1H-pyridine-3-carboxylate
Formel vikt 228.2
Procent renhet 97%