Läs mer
Etyl 4-acetamidobenzoat, TRC
Produktkod. 30133802
Change view
Kvantitet:
500 mg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133802 25 g
30012273 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133802 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89470025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5338-44-3
Molekylformel C11 H13 N O3
Molekylvikt (g/mol) 207.23
Synonym N-Acetylbenzocaine, Benzoic acid, 4-(acetylamino)-, ethyl ester, Benzoic acid, p-acetamido-, ethyl ester (6CI,8CI), 4'-Carbethoxyacetanilide, Ethyl 4-acetamidobenzoate, Ethyl 4-acetylaminobenzoate, Ethyl N-acetyl-4-aminobenzoate, N-(4-(Ethoxycarbonyl)phenyl)acetamide, NSC 28987, NSC 3160
IUPAC-namn etyl 4-acetamidobenzoat
LEDER CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylbenzocaine
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Formel vikt 207.0895