Läs mer
Ethyl 4-Acetoxybutanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-Acetoxybutanoate |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-3-11-8(10)5-4-6-12-7(2)9/h3-6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 174.0892 |