Läs mer
Ethyl 4-acetylbenzoate, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-acetylbenzoate |
| CAS | 38430-55-6 |
| Molekylformel | C11H12O3 |
| MDL-nummer | MFCD00013241 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | O=C(OCC)C1=CC=C(C(C)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.21 |
| Procent renhet | 95% |