Läs mer
Ethyl 4-acetylbenzoate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10725125 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10725125 5 g Glass Bottle 5g
10001554 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10725125 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397310050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 38430-55-6
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.21
MDL-nummer MFCD00013241
InChI-nyckel GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate
PubChem CID 600911
IUPAC-namn ethyl 4-acetylbenzoate
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-acetylbenzoate
Smältpunkt 50°C to 55°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3CH2OOCC6H4COCH3
Kvantitet 5 g
Formel vikt 192.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 4-acetylbenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.