Läs mer
Etyl 4-acetylbenzoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-Acetylbenzoate |
| CAS | 38430-55-6 |
| Molekylformel | C11H12O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, p-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, 4-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, 4-Ethoxycarbonylacetophenone, Ethyl 4-Acetylbenzoate, Ethyl p-Acetylbenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-3-14-11(13)10-6-4-9(5-7-10)8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | etyl 4-acetylbenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vikt | 192.0786 |