Läs mer
Etyl 4-acetylbenzoat, TRC
Produktkod. 30373762
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30373762 25 g
1 options
Produktkod. 30373762 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89725025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-Acetylbenzoate
CAS 38430-55-6
Molekylformel C11H12O3
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, p-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, 4-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, 4-Ethoxycarbonylacetophenone, Ethyl 4-Acetylbenzoate, Ethyl p-Acetylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C11H12O3/c1-3-14-11(13)10-6-4-9(5-7-10)8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-namn etyl 4-acetylbenzoat
Molekylvikt (g/mol) 192.21
Formel vikt 192.0786