Läs mer
Etyl-4-acetylbutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314795
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314795 5 g 5g
11324795 25 g 25g
11334795 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17848.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13984-57-1 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13984-57-1
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.197
MDL-nummer MFCD00009213
InChI-nyckel MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-acetylbutyrate, hexanoic acid, 5-oxo-, ethyl ester, 5-oxohexanoic acid ethyl ester, ethyl 4-acetylbutanoate, ethyl 4-acetyl-butanoate, ethyl 4-acetyl-butyrate, acmc-1c2gr, 5-oxo-hexanoic acid ethyl ester, mgpsidgtlfkdey-uhfffaoysa
PubChem CID 84130
IUPAC-namn etyl-5-oxohexanoat
LEDER CCOC(=O)CCCC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-acetylbutyrate
Densitet 0.989
Kokpunkt 65°C (0.76 mmHg)
Flampunkt 69°C (156°F)
Brytningsindex 1.4275
Kvantitet 5 g
Beilstein 1762625
Formel vikt 158.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.