missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 4-Amino-2-fluorobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-Amino-2-fluorobenzoate |
| CAS | 73792-06-0 |
| Molekylformel | C9H10NO2F |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10FNO2/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(11)5-8(7)10/h3-5H,2,11H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(N)cc1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.18 |
| Formel vikt | 183.0696 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?