Läs mer
Ethyl 4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357146
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357146 5 g 5g
11347146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07121.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 774-07-2
Molekylformel C7H9N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 199.23
MDL-nummer MFCD00023227
InChI-nyckel DKTWKRWWQKVQQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate, ethyl 6-amino-2-thioxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-amino-2-sulfanylpyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-amino-2-mercapto-5-pyrimidinecarboxylate, ethyl 4-amino-2-mercapropyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-amino-2-mercapto-, ethyl ester, ethyl 4-amino-2-sulfanyl-5-pyrimidinecarboxylate, ethyl 4-amino-2-sulfanylidene-3h-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-amino-2-thioxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 6-amino-2-thioxo-1,2-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
PubChem CID 759149
IUPAC-namn etyl-6-amino-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N)NC(=S)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Smältpunkt ∽260°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 176363
Formel vikt 199.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.