Läs mer
Ethyl 4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 774-07-2 |
| Molekylformel | C7 H9 N3 O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O2S/c1-2-12-6(11)4-3-9-7(13)10-5(4)8/h3H,2H2,1H3,(H3,8,9,10,13) |
| LEDER | CCOC(=O)c1cnc(S)nc1N |
| IUPAC-namn | ethyl 4-amino-2-sulfanylpyrimidine-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.23 |
| Formel vikt | 199.0415 |