Läs mer
Ethyl 4-amino-3-fluorobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-amino-3-fluorobenzoate |
| CAS | 73792-12-8 |
| Molekylformel | C9H10FNO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10FNO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2,11H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(N)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-amino-3-fluorobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.18 |
| Formel vikt | 183.0696 |