Läs mer
Ethyl 4-Aminobenzoate-2,3,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzocaine-d4 |
| CAS | 342611-08-9 |
| Molekylformel | C9 2H4 H7 N O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-amino-, ethyl ester (9 CI), Benzocaine-d4, Benzocaine-d4 (phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6 H,2,10H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCC)c([2 H])c([2 H])c1N |
| IUPAC-namn | ethyl 4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.21 |
| Formel vikt | 169.1041 g/mol |
| Visa mer |