Läs mer
Etyl 4-aminobenzoat, 98 %
Produktkod. 11495073
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495073 250 g 250g
11485073 1000 g 1000g
11405083 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495073 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12754.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    713.30 SEK
    640.65 SEK / 250g
    Save 72.65 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94-09-7 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Etyl 4-aminobensoat används som bedövningsmedel och används för topikal smärtlindring. Den blandas med antipyrin för att få A/B örondroppar, som används för att ta bort öronvax samt lindra örat från smärta. Den uppvisar smärtstillande och klådstillande effekt som främst används för sår, sår, slemhinneytor och hemorrojder narkotisk smärta. Vidare är det en huvudbeståndsdel i anestesisalvor. Utöver detta är det effektivt mot tandvärk, halsont, munsår, hemorrojder och analfissur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etyl 4-aminobensoat används som bedövningsmedel och används för topikal smärtlindring. Den blandas med antipyrin för att få A/B örondroppar, som används för att ta bort öronvax samt lindra örat från smärta. Den uppvisar smärtstillande och klådstillande effekt som främst används för sår, sår, slemhinneytor och hemorrojder narkotisk smärta. Vidare är det en huvudbeståndsdel i anestesisalvor. Utöver detta är det effektivt mot tandvärk, halsont, munsår, hemorrojder och analfissur.
Löslighet
Löslig i etanol, kloroform, etyleter och utspädda syror. Svårt löslig i
vatten
Anmärkningar
Oförenlig med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-09-7
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00007892
InChI-nyckel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC-namn etyl-4-aminobensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-aminobenzoate
Smältpunkt 88 °C till 92 °C
Kokpunkt 310 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Beilstein 638434
Merck Index 14,1086
Löslighetsinformation Löslig i etanol, kloroform, etyleter och utspädda syror. Sparsamt löslig i vatten
Formel vikt 165.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 4-aminobenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 4-aminobenzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.