missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 4-Aminopentanoate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-Aminopentanoate Hydrochloride |
| CAS | 119396-97-3 |
| Molekylformel | C7H15NO2 . HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pentanoic acid, 4-amino-, ethyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Pentanoic acid, 4-amino-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), 4-Aminopentanoic acid ethyl ester hydrochloride, 4-Aminovaleric acid ethyl ester hydrochloride, Ethyl 4-aminovalerate hydrochloride, Ethyl 4-aminopentanoate hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)CCC(C)N |
| IUPAC-namn | ethyl 4-aminopentanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.66 |
| Formel vikt | 181.087 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?