Läs mer
Ethyl (4-Aminophenyl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (4-Aminophenyl)carbamate |
| CAS | 57399-97-0 |
| Molekylformel | C9 H12 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-13-9(12)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,2,10H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCOC(=O)Nc1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl N-(4-aminophenyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.204 |
| Formel vikt | 180.09 |