Läs mer
Ethyl 4-aminophenylacetate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-aminophenylacetate |
| CAS | 5438-70-0 |
| Molekylformel | C10H13NO2 |
| MDL-nummer | MFCD00017569 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C(OCC)CC1=CC=C(N)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.22 |
| Procent renhet | 98% |