Läs mer
Ethyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, 98%
Produktkod. 11372797
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372797 5 g 5g
11382797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15866.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 58859-46-4 | C8H16N2O2 | 172.228 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58859-46-4
Molekylformel C8H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.228
MDL-nummer MFCD00006484
InChI-nyckel GQQQULCEHJQUJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-amino-1-carbethoxypiperidine, unii-54815srp4z, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-, ethyl ester, ethyl 4-aminopiperidinecarboxylate, ethyl-4-amino-1-piperidine carboxylate, 4-amino-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl-4-aminopiperidin-1-carboxylat, pubchem2064, acmc-209m7k
PubChem CID 100867
IUPAC-namn ethyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate
LEDER CCOC(=O)N1CCC(CC1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate
Densitet 1.004
Kokpunkt 118°C to 120°C (6 mmHg)
Flampunkt 78°C (172°F)
Brytningsindex 1.483
Kvantitet 5 g
Beilstein 388597
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 172.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.