Läs mer
Ethyl 4-Biphenylacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Felbinac Ethyl Ester |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-2-18-16(17)12-13-8-10-15(11-9-13)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12H2,1H3 |
| Formel vikt | 240.115 |