Läs mer
Ethyl 4-Bromo-2-(methoxyimino)-3-oxobutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-Bromo-2-(methoxyimino)-3-oxobutyrate |
| CAS | 60845-87-6 |
| Molekylformel | C7H10BrNO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-(methoxyimino)-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10BrNO4/c1-3-13-7(11)6(9-12-2)5(10)4-8/h3-4H2,1-2H3/b9-6+ |
| LEDER | O=C(OCC)/C(C(CBr)=O)=N/OC |
| IUPAC-namn | ethyl (E)-4-bromo-2-(methoxyimino)-3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.06 |
| Formel vikt | 250.98 |