Läs mer
Ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate, tech. 90%, stab. with sodium carbonate
Produktkod. 11387016
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387016 5 g 5g
11377016 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06849.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1116-50-3 | C8H13BrO3 | 237.09 g/mol
Ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Moisture and light sensitive. Incompatible with oxidizing agents, bases and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1116-50-3
Molekylformel C8H13BrO3
Molekylvikt (g/mol) 237.09
MDL-nummer MFCD00051757
InChI-nyckel FYYMWILFRUUBCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate, ethyl 2e-4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate
PubChem CID 6376123
LEDER CCOC(=O)C=C(CBr)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate
Namnnotering stabilized with sodium carbonate
Kokpunkt 88°C to 90°C (1 mmHg)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2042896
Känslighet Light and moisture sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water.
IUPAC-namn ethyl (E)-4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate
Formel vikt 237.1
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.