Läs mer
Ethyl 4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458765
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458765 250 mg 250mg
15448765 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458765 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34065.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1240278-21-0
Molekylformel C7H6BrF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 287.036
MDL-nummer MFCD13193102
InChI-nyckel OVIHBAGNAYIHMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-bromo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethylbromotrifluoromethylpyrazolecarboxylate, ethyl 4-bromo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-5-carboxylate
PubChem CID 45588074
IUPAC-namn ethyl 4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=NNC(=C1Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Smältpunkt 131°C to 133°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 287
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.