Läs mer
Etyl 4-bromobenzoat, 98+%
Produktkod. 11460173
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460173 250 g 250g
11440173 10 g 10g
11450173 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460173 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11365.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 5798-75-4 | C9H9BrO2 | 229,07 g/mol
Etyl-4-brombensoat genomgår reduktion med kaliumdiisobutyl-t-butoxialuminiumhydrid (PDBBA) vid 0°C för °att ge aldehyder. Reaktion av etyl-4-brombensoat och substituerad bensylklorid med zinkdamm och en Pd-katalysator rapporteras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etyl 4-brombensoat genomgår reduktion med kaliumdiisobutyl-t-butoxialuminiumhydrid (PDBBA) vid 0 C för °att ge aldehyder. Reaktion av etyl-4-brombensoat och substituerad bensylklorid med zinkdamm och en Pd-katalysator rapporteras.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5798-75-4
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00016329
InChI-nyckel XZIAFENWXIQIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-bromobenzoate, benzoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl4-bromobenzoate, ethyl-4-bromobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl bromide, benzoic acid, p-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-benzoic acid ethyl ester, 4-bromobenzoic acid, ethyl ester, ethyl-p-bromobenzoate
PubChem CID 22043
IUPAC-namn etyl-4-brombensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-bromobenzoate
Densitet 1.403
Kokpunkt 262 °C till 264 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 250 g
Beilstein 1867129
Merck Index 14,1408
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 229.07
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.