Läs mer
Ethyl 4-bromobenzoate, 99%
Produktkod. 10096183 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10096183 10 mL Glasflaska 10ml
10387891 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10096183 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 249760100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5798-75-4 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5798-75-4
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00016329
InChI-nyckel XZIAFENWXIQIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-bromobenzoate, benzoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl4-bromobenzoate, ethyl-4-bromobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl bromide, benzoic acid, p-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-benzoic acid ethyl ester, 4-bromobenzoic acid, ethyl ester, ethyl-p-bromobenzoate
PubChem CID 22043
IUPAC-namn etyl-4-brombensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-bromobenzoate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 18°C
Densitet 1.4300g/mL, 1.43
Kokpunkt 262°C to 264°C
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.5440 to 1.547
Kvantitet 10 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Formel vikt 229.06
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.