Läs mer
Ethyl 4-Bromobutanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-Bromobutanoate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3 |
| Formel vikt | 193.9942 |