Läs mer
Ethyl 4-bromobutyrate, 97+%
Produktkod. 10458150 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10458150 100 mL Glasflaska 100ml
10644662 500 mL Glasflaska 500ml
11904941 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10458150 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173351000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2969-81-5 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2969-81-5
Molekylformel C6H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 195.06
InChI-nyckel XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester
PubChem CID 76300
IUPAC-namn etyl-4-bromobutanoat
LEDER CCOC(=O)CCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-bromobutyrate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3600g/mL, 1.36
Kokpunkt 80.0°C to 82.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 90°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br(CH2)3CO2C2H5
Brytningsindex 1.4549 to 1.4569
Kvantitet 100 mL
Beilstein 02,283
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 195.06
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 4-bromobutyrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.