Läs mer
Etyl-4-brombutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11445543
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445543 250 g 250g
11435543 50 g 50g
11425543 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445543 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13470.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2969-81-5 | C6H11BrO2 | 195.056 g/mol
Etyl 4-bromobutyrat används som en byggsten för framställning av eldfluga luciferasinhibitor-konjugerade peptidderivat. Den finner tillämpning vid syntesen av poly(2,6,-dimetyl-1,4-fenylenoxid) och tieno(2,3-b)-azepin-4-oner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etyl-4-bromobutyrat används som en byggsten för framställning av eldflugeluciferasinhibitorkonjugerade peptidderivat. Den finner tillämpning vid syntesen av poly(2,6,-dimetyl-1,4-fenylenoxid) och tieno(2,3-b)-azepin-4-oner.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2969-81-5
Molekylformel C6H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 195.056
MDL-nummer MFCD00000259
InChI-nyckel XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester
PubChem CID 76300
IUPAC-namn etyl-4-bromobutanoat
LEDER CCOC(=O)CCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-bromobutyrate
Densitet 1.363
Kokpunkt 80°C to 82°C (10 mmHg)
Flampunkt 90°C (194°F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 250 g
Beilstein 1749700
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 195.06
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.