Läs mer
Ethyl 4-bromocrotonate, 75%, tech.
Produktkod. 10752895 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10752895 100 g Glasflaska 100g
10371574 5 g Glasflaska 5g
10408840 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10752895 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118121000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 37746-78-4 | C6H9BrO2 | 193.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37746-78-4
Molekylformel C6H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 193.04
MDL-nummer MFCD00000247
InChI-nyckel FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Synonym ethyl 4-bromocrotonate, e-ethyl 4-bromobut-2-enoate, ethyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid ethyl ester, ethyl 2e-4-bromobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, e, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl e-4-bromo-2-butenoate, ethyl e-4-bromobut-2-enoate, ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
PubChem CID 5373944
IUPAC-namn etyl-(E)-4-bromobut-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-bromocrotonate
Namnnotering tech., 75%
Färg Gul till brun
Densitet 1.4000g/mL, 1.4
Kokpunkt 94°C to 95°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 97°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 70% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2CH=CHCO2C2H5
Brytningsindex 1.4900 to 1.494
Kvantitet 100 g
Formel vikt 193.04
Procent renhet 75%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 4-bromocrotonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.