Läs mer
Ethyl 4-(bromomethyl)benzoate, 96%
Produktkod. 11384086
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384086 5 g 5g
11394086 25 g 25g
11304096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19219.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26496-94-6 | C10H11BrO2 | 243.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26496-94-6
Molekylformel C10H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 243.10
MDL-nummer MFCD03791307
InChI-nyckel TWQLMAJROCNXEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethyl benzoic acid ethyl ester, 4-bromomethyl-benzoic acid ethyl ester, 4-ethoxycarbonylbenzyl bromide, benzoic acid, 4-bromomethyl-, ethyl ester, zlchem 925, acmc-1cknv, 4-carboethoxy-benzylbromide, 4-carboethoxybenzyl bromide, ethyl 4-bromomethyl-benzoate
PubChem CID 954261
IUPAC-namn etyl-4-(brommetyl)bensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-(bromomethyl)benzoate
Smältpunkt 28°C to 33°C
Kokpunkt 145°C (5 mmHg)
Brytningsindex 1.5494
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 1869569
Formel vikt 243.1
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.