Läs mer
Etyl 4-bromfenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469697
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469697 100 g 100g
11449697 5 g 5g
11459697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22165.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14062-25-0 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14062-25-0
Molekylformel C10H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 243.1
MDL-nummer MFCD00016333
InChI-nyckel ZFDCWHPNBWPPHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-bromophenylacetate, ethyl 2-4-bromophenyl acetate, 4-bromophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-bromophenyl acetate, 4-bromo-benzeneacetic acid ethyl ester, ethyl-4-bromophenylacetate, pubchem20039, acmc-209ckw
PubChem CID 7020609
IUPAC-namn etyl-2-(4-bromfenyl)acetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-bromophenylacetate
Smältpunkt 29°C to 31°C
Kokpunkt 88°C to 90°C (0.35 mmHg)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 243.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.