Läs mer
Ethyl 4-(Butylamino)benzoate(4-(Butylamino)benzoic Acid Ethyl Ester), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-(Butylamino)benzoate(4-(Butylamino)benzoic Acid Ethyl Ester) |
| CAS | 94-32-6 |
| Molekylformel | C13 H19 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzoic acid, 4-(butylamino)-, ethyl ester, Benzoic acid, p-(butylamino)-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethyl p-butylaminobenzoate, 4-(Butylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-(butylamino)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2/c1-3-5-10-14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)16-4-2/h6-9,14H,3-5,10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 4-(butylamino)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.3 |
| Formel vikt | 221.1416 |