Läs mer
Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate, 98%
Produktkod. 11450567
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450567 5 g 5g
11460567 25 g 25g
11470567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22429.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5909-24-0 | C8H9ClN2O2S | 232.682 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5909-24-0
Molekylformel C8H9ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 232.682
MDL-nummer MFCD00006085
InChI-nyckel SNNHLSHDDGJVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloro-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, ethyl 4-chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carboxylate, 2-methylthio-4-chloro-5-ethoxycarbonylpyrimidine, 4-chloro-5-carbethoxy-2-methylthiopyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-methylthio-, ethyl ester, 4-chloro-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-2-methylsulfanylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 80008
IUPAC-namn etyl-4-klor-2-metylsulfanylpyrimidin-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Smältpunkt 60°C to 63°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 232.69
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.