Läs mer
Etyl 4-klor-2-metyltiopyrimidin-5-karboxylat, TRC
Produktkod. 30378950
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30378950 10 g
1 options
Produktkod. 30378950 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE90200010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate
CAS 5909-24-0
Molekylformel C8 H9 Cl N2 O2 S
Kvantitet 10 g
Synonym Avanafil Impurity 61
InChI formel InChI=1S/C8H9ClN2O2S/c1-3-13-7(12)5-4-10-8(14-2)11-6(5)9/h4H,3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1Cl
IUPAC-namn etyl 4-klor-2-metylsulfanylpyrimidin-5-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 232.69
Formel vikt 232.0073