Läs mer
Etyl 4-klor-2-metyltiopyrimidin-5-karboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 5909-24-0 |
| Molekylformel | C8 H9 Cl N2 O2 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Avanafil Impurity 61 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClN2O2S/c1-3-13-7(12)5-4-10-8(14-2)11-6(5)9/h4H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1Cl |
| IUPAC-namn | etyl 4-klor-2-metylsulfanylpyrimidin-5-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.69 |
| Formel vikt | 232.0073 |