Läs mer
Etyl 4-klor-3-nitrobensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10618765
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10618765 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10149829 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
10352185 100 g Bärnstensfärgad glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10618765 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer JP00516EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 16588-16-2
Molekylformel C9H8ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 229.616
InChI-nyckel BLNLZRQIUGDTAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, ethyl ester, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, 4-chloro-3-nitro-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-chloranyl-3-nitro-benzoate, acmc-20a7tu, ethyl4-chloro-3-nitrobenzoate, ethyl 4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitrobenzoate, 3-nitro-4-chlorobenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 1268247
IUPAC-namn etyl-4-klor-3-nitrobensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 229.62
Procent renhet 97%