Läs mer
Etyl-4-klor-6-hydroxi-5-nitronikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15405987
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405987 1 g 1g
15478355 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33192.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1210835-74-7
Molekylformel C8H7ClN2O5
Molekylvikt (g/mol) 246.603
MDL-nummer MFCD22989339
InChI-nyckel FETZVQJUBMRFJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloro-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-6-hydroxy-5-nitronicotinate, ethyl 4-chloro-6-hydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylate, ethylchloronitrooxodihydropyridinecarboxylate, 4-chloro-6-hydroxy-5-nitronicotinic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate, 4-chloro-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 59225818
IUPAC-namn etyl-4-klor-5-nitro-6-oxo-1H-pyridin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CNC(=O)C(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-chloro-6-hydroxy-5-nitronicotinate
Smältpunkt 176°C to 178°C
Färg Rosa till vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 246.6
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast