Läs mer
Ethyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11385589
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11385589 1 g 1g
11375589 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50509.03
Request Bulk or Custom Format
Etyl-4-klor-8-metoxikinolin-3-karboxylat används som medicinska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etyl 4-klor-8-metoxikinolin-3-karboxylat används som medicinska mellanprodukter.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27568-05-4
Molekylformel C13H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 265.69
MDL-nummer MFCD00173395,MFCD13193759
InChI-nyckel BBOZDELEERNECG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloro-8-methoxy-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-8-methoxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20a91t, ethyl4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-methoxy-4-chloroquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-8-methoxy-quinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid,4-chloro-8-methoxy-,ethyl ester, 4-chloro-8-methoxy-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 4-chloro-8-methoxy-, ethyl ester
PubChem CID 304557
IUPAC-namn etyl-4-klor-8-metoxikinolin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C2C(OC)=CC=CC2=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 265.7
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.