Läs mer
Etyl-4-klorbensoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494214
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494214 50 g 50g
11404224 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494214 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12540.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7335-27-5 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7335-27-5
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.62
MDL-nummer MFCD00013645
InChI-nyckel RWBYCMPOFNRISR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-chlorobenzoate, benzoic acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl-4-chlorobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl chloride, ethyl4-chlorobenzoate, rarechem al bi 0077, 4-chlorobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-chlorobenzate, benzoic acid, p-chloro-, ethyl ester, pubchem3705
PubChem CID 81785
IUPAC-namn etyl-4-klorbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-chlorobenzoate
Densitet 1.18
Kokpunkt 237°C to 239°C
Brytningsindex 1.524
Kvantitet 50 g
Beilstein 2045882
Formel vikt 184.62
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.