Läs mer
Ethyl 4-chlorobutyrate, 97%
Produktkod. 10774041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10774041 100 g Glass bottle 100g
10225060 5 g Glass bottle 5g
10484925 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10774041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118241000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3153-36-4 | C6H11ClO2 | 150.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3153-36-4
Molekylformel C6H11ClO2
Molekylvikt (g/mol) 150.6
MDL-nummer MFCD00001004
InChI-nyckel OPXNFHAILOHHFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chlorobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl gamma-chlorobutyrate, ethyl-4-chlorobutyrate, 4-chloro-butyric acid ethyl ester, butyric acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl .gamma.-chlorobutyrate, 4-chlorobutyric acid ethyl ester, ethyl 4chlorobutyrate, acmc-1cqjw
PubChem CID 18474
IUPAC-namn ethyl 4-chlorobutanoate
LEDER CCOC(=O)CCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-chlorobutyrate
Färg Brown to Yellow
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 186.0°C
Flampunkt 51°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel Cl(CH2)3CO2C2H5
Brytningsindex 1.4296 to 1.4316
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 278
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 150.6
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 4-chlorobutyrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.