Läs mer
Etyl 4-klorobutyrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-Chlorobutyrate |
| CAS | 3153-36-4 |
| Molekylformel | C6H11ClO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Chloro-butanoic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-butyric Acid Ethyl Ester, Ethyl gamma-Chlorobutyrate, Ethyl ω-Chlorobutyrate, NSC 81215 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCCl |
| IUPAC-namn | etyl 4-klorutanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.6 |
| Formel vikt | 150.0448 |