Läs mer
Ethyl 4-chlorophenylacetate, 98+%
Produktkod. 10698814 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10698814 5 g Glasflaska 5g
10269243 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10698814 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 388840050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14062-24-9 | C10H11ClO2 | 198.646 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14062-24-9
MDL-nummer MFCD00018791
InChI-nyckel UTWBWFXECVFDPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chlorophenylacetate, ethyl 4-chlorophenyl acetate, ethyl 2-4-chlorophenyl acetate, 4-chlorophenyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-chlorophenylacetate, benzeneacetic acid, 4-chloro-, ethyl ester, 4-chloro-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-phenylacetate, ksc522e5p
PubChem CID 84177
IUPAC-namn etyl-2-(4-klorfenyl)acetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-chlorophenylacetate
Färg Färglös
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Analysprocentintervall 98+%
Molekylformel C10H11ClO2
Linjär formel ClC6H4CH2C(O)OCH2CH3
Molekylvikt (g/mol) 198.646
Formel vikt 198.65
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 4-chlorophenylacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.