Läs mer
Etyl 4-dimetylaminobenzoat, 99 %
Produktkod. p-7020811
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468940 25 g 25g
11455333 100 g 100g
11465333 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468940 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12888.14
CAS: 10287-53-3 | C11H15NO2 | 193,246 g/mol
Etyl-4-dimetylaminobensoat används som fotoinitiator i cellinkapslingsapplikationer. Det är också användbart för organisk syntes. Vidare används det i UV-härdande beläggningar och bläck för initiering av fotopolymerisation av omättade prepolymerer. Utöver detta fungerar det som en aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etyl-4-dimetylaminobensoat används som fotoinitiator i cellinkapslingsapplikationer. Det är också användbart för organisk syntes. Vidare används det i UV-härdande beläggningar och bläck för initiering av fotopolymerisation av omättade prepolymerer. Utöver detta fungerar det som en aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med reduktionsmedel, oxidationsmedel, baser och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10287-53-3
Molekylformel C11H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 193.246
MDL-nummer MFCD00009115
InChI-nyckel FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x
PubChem CID 25127
ChEBI CHEBI:52073
IUPAC-namn etyl-4-(dimetylamino)bensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Smältpunkt 63 °C till 65 °C
Densitet 1.06
Kokpunkt 190 °C till 191 °C (14 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2210233
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 193.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.